Learn More
Sesquioléate de sorbitan, Thermo Scientific Chemicals
Un émulsifiant
55.70€ - 98.90€
Identifiants chimiques
CAS 8007-43-0
Formule moléculaire C42H76O7
Numéro MDL MFCD00151568
Synonyme Arlacel™ 83; Span™ 83
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15444979
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62648.AP
500 mL
55.70€
500mL
15454979
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62648.K2
1 L
98.90€
1L
Description
Description
Sorbitan sesquioleate is an additive found in food, veterinary products, and household items. Sorbitan esters being nonionic surface agents are used as excipients in veterinary medicinal products. Emollient ester of this compound offers a smooth feel 'coated' after-feel to the skin and is used in cosmetics. It acts as a emulsification and lubricating agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sesquioléate de sorbitan est un additif présent dans les aliments, les produits vétérinaires et les articles ménagers. Les esters de sorbitan étant des agents de surface non ioniques, ils sont utilisés comme excipients dans les médicaments vétérinaires. L’ester émollient de ce composé offre à la peau une sensation de ‘douceur‘ au toucher et est utilisé en cosmétique. Il agit comme un agent d’émulsification et de lubrification.
Solubilité
Insoluble dans l’eau froide, l’eau chaude. Soluble dans l’huile minérale et l’acétate d’éthyle.
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver le récipient dans un endroit frais et bien ventilé et le protéger de l’humidité.
Spécification
Identifiants chimiques
8007-43-0
C42H76O7
MFCD00151568
Arlacel™ 83; Span™ 83
Spécification
Sorbitan sesquioleate
8007-43-0
0.989
1.478
MFCD00151568
Insoluble in cold water,hot water. soluble in mineral oil and ethyl acetate.
Jaune
Liquide visqueux
113°C (235°F)
C42H76O7
Arlacel™ 83; Span™ 83
693.06
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
GHS P Statement
P280-P305+P351+P338-P362-P321-P332+P313-P337+P313
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Take off contaminated clothing and wash before reuse.
Specific treatment (see label).
If skin irritation occurs: Get medical advice/attention.
If eye irritation persists: Get medical advice/attention.
Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 232-360-1
missing translation for 'rtecsNumber' : WG2934330
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante