Learn More
Sesquioléate de sorbitan, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15454979
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
Un émulsifiant
Sorbitan sesquioleate is an additive found in food, veterinary products, and household items. Sorbitan esters being nonionic surface agents are used as excipients in veterinary medicinal products. Emollient ester of this compound offers a smooth feel 'coated' after-feel to the skin and is used in cosmetics. It acts as a emulsification and lubricating agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sesquioléate de sorbitan est un additif présent dans les aliments, les produits vétérinaires et les articles ménagers. Les esters de sorbitan étant des agents de surface non ioniques, ils sont utilisés comme excipients dans les médicaments vétérinaires. L’ester émollient de ce composé offre à la peau une sensation de ‘douceur‘ au toucher et est utilisé en cosmétique. Il agit comme un agent d’émulsification et de lubrification.
Solubilité
Insoluble dans l’eau froide, l’eau chaude. Soluble dans l’huile minérale et l’acétate d’éthyle.
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver le récipient dans un endroit frais et bien ventilé et le protéger de l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 8007-43-0
Formule moléculaire C42H76O7
Numéro MDL MFCD00151568
Synonyme Arlacel™ 83; Span™ 83
Spécification
Nom chimique ou matériau Sorbitan sesquioleate
Couleur Jaune
Forme physique Liquide visqueux
Densité 0.989
Quantité 1 L
Point d’éclair 113°C (235°F)
Indice de réfraction 1.478
Informations sur la solubilité Insoluble in cold water,hot water. soluble in mineral oil and ethyl acetate.
Poids de la formule 693.06