Learn More
Ansell™ Gants verts pour immersion, en nitrile, Solvex™ série 37-695
Conçus pour offrir des résultats optimaux dans les environnements de travail humides et secs où la résistance aux produits chimiques est essentielle.
Marque: Ansell™ 37695090
48.17 EUR valable jusqu'au 2024-09-30
Utilisez le code promo "21675" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Gants industriels
- Gants ultraconfortables, résistants aux produits chimiques pour une vaste gamme d’applications
- Entièrement réutilisables, avec une résistance à l’abrasion inégalée
- Offrent un grand confort à l’utilisateur
- Homologués pour le contact avec les denrées alimentaires
- Floc de coton, réduit la transpiration de l’utilisateur
- Le composé nitrile haute performance offre résistance chimique et robustesse
- Bonne protection contre les accrocs, les perforations et l’abrasion
- Conviennent aux applications de nettoyage à usage intensif
- Hauts niveaux de flexibilité, de confort et de dextérité
Applications :
- Toutes les applications de transformation des aliments nécessitant un contact avec les denrées alimentaires
- Livraison de pièces sur les lignes de production
- Remplissage, mélange et chargement de matières premières
- Opérations de forgeage
- Travail de pompage général
- Manipulation de marchandises entrantes
- Manipulation de marchandises sortantes : bidons, récipients, vrac et cartons
- Chargement et déchargement d’équipements de traitement
- Ouverture et vidange de pompes, vannes, ou lignes
- Ouverture de fours, vidange de pompes, vannes ou lignes et procédé de production de BTX par craquage
- Peinture
- Surveillance d’opérations en cours
- Test
- Transfert de liquides et de solides entre des récipients et des cuves et des équipements de traitement
- Soudage
Spécification
Nitrile | |
Gants pour immersion | |
37 / 695 | |
Vert | |
Floqué | |
Résistance aux produits chimiques |
Nitrile | |
9 | |
0,42 mm | |
Manchette | |
12 paires | |
37-695 |