Learn More
Ansell™ Gants verts pour immersion, en nitrile, Solvex™ série 37-695
Conçus pour offrir des résultats optimaux dans les environnements de travail humides et secs où la résistance aux produits chimiques est essentielle.
Marque:  Ansell™ 37695070
55.01 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21676" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11751593
  • 72.25€ / 12 paires
Expédition estimée: 17-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Gants industriels
  • Gants ultraconfortables, résistants aux produits chimiques pour une vaste gamme d’applications
  • Entièrement réutilisables, avec une résistance à l’abrasion inégalée
  • Offrent un grand confort à l’utilisateur
  • Homologués pour le contact avec les denrées alimentaires
  • Floc de coton, réduit la transpiration de l’utilisateur
  • Le composé nitrile haute performance offre résistance chimique et robustesse
  • Bonne protection contre les accrocs, les perforations et l’abrasion
  • Conviennent aux applications de nettoyage à usage intensif
  • Hauts niveaux de flexibilité, de confort et de dextérité
Applications :
  • Toutes les applications de transformation des aliments nécessitant un contact avec les denrées alimentaires
  • Livraison de pièces sur les lignes de production
  • Remplissage, mélange et chargement de matières premières
  • Opérations de forgeage
  • Travail de pompage général
  • Manipulation de marchandises entrantes
  • Manipulation de marchandises sortantes : bidons, récipients, vrac et cartons
  • Chargement et déchargement d’équipements de traitement
  • Ouverture et vidange de pompes, vannes, ou lignes
  • Ouverture de fours, vidange de pompes, vannes ou lignes et procédé de production de BTX par craquage
  • Peinture
  • Surveillance d’opérations en cours
  • Test
  • Transfert de liquides et de solides entre des récipients et des cuves et des équipements de traitement
  • Soudage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Nitrile
Gants pour immersion
37 / 695
Vert
Floqué
Résistance aux produits chimiques
Nitrile
7
0,42 mm
Manchette
12 paires
37-695