Learn More
Ansell™ Gants verts pour immersion, en nitrile, Solvex™ série 37-675
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
11
Description
- La finition en losange inversée améliore encore les niveaux de préhension.
- Longueur plus longue (38 cm) que la norme, ce qui permet d’étendre la protection au poignet et à la zone inférieure de l’avant-bras
- La doublure floquée et le fil en nitrile flexible offrent un confort exceptionnel
- Style gant
- Réutilisable
- Sans latex
- Résistant aux produits chimiques et à la protection des liquides
- CE, EN374-3:2003, CATÉGORIE III
Spécification
Spécification
Matériau arrière | Nitrile |
Matériau de la manchette | Nitrile |
Finition externe | lisse |
Type de produit | Gants pour immersion |
Dimensions | 6 |
Modèle | 37 / 675 |
Épaisseur (métrique) | 0,38 mm |
Couleur de manchette de gant | Vert |
Type de manchette de gant | Manchette |
Matériau de revêtement | Floqué |