Learn More
Ansell™ Gants verts pour immersion, en nitrile, Solvex™ série 37-655
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
11
Description
- Offrent un confort optimal à l’utilisateur
- Homologués pour le contact avec les denrées alimentaires
- Pas de doublure interne en coton, réduisant le risque de contamination par des peluches et le rendant idéal pour les zones de production sensibles à l’introduction d’impuretés externes
- La finition “sandpatch” donne au gant une surface lisse qui réduit les coûts indirects grâce à la diminution des rejets de pièces fragiles
Spécification
Spécification
Matériau arrière | Nitrile |
Matériau de la manchette | Nitrile |
Cut Resistance Rating | Niveau 0 |
Finition externe | Lisse |
Type de produit | Gants pour immersion |
Dimensions | 10 |
Modèle | 37 / 655 |
Épaisseur (métrique) | 0,38 mm |
Couleur de manchette de gant | Vert |
Type de manchette de gant | Manchette |