Learn More
Ansell™ Gants verts pour immersion, en nitrile, Solvex™ série 37-655
Code produit. 12620862
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
11
Conçus pour offrir des résultats optimaux dans les environnements de travail humides et secs où la résistance aux produits chimiques est essentielle. Entièrement réutilisable, avec une résistance à l’abrasion inégalée, il offre un excellent confort pour le porteur.
  • Offrent un confort optimal à l’utilisateur
  • Homologués pour le contact avec les denrées alimentaires
  • Pas de doublure interne en coton, réduisant le risque de contamination par des peluches et le rendant idéal pour les zones de production sensibles à l’introduction d’impuretés externes
  • La finition “sandpatch” donne au gant une surface lisse qui réduit les coûts indirects grâce à la diminution des rejets de pièces fragiles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau arrière Nitrile
Matériau de la manchette Nitrile
Cut Resistance Rating Niveau 0
Finition externe Lisse
Type de produit Gants pour immersion
Dimensions 9
Modèle 37 / 655
Épaisseur (métrique) 0,38 mm
Couleur de manchette de gant Vert
Type de manchette de gant Manchette
Matériau de revêtement Non floqué
Quantité 12 paires
Résistant à Résistance chimique
Séries 37-655