Learn More
Thermo Scientific Chemicals Solvant bleu 38
Code produit. 11418356
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Solvent Blue 38 is commonly utilized in microscopy to detect demyelination in the central nervous system. It is used as a myelin-sheath stain.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le solvant bleu 38 est couramment utilisé en microscopie pour détecter la démyélinisation dans le système nerveux central. Il est utilisé comme coloration de myéline-gaine.
Solubilité
Soluble dans l’eau (en partie) et dans le méthanol (1 mg/ml).
Remarques
Conserver dans des récipients étanches au frais et au sec. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1328-51-4
Formule moléculaire C32H14CuN8Na2O6S2
Poids moléculaire (g/mol) 780.16
Numéro MDL MFCD00071424
Clé InChI DKBXPLYSDKSFEQ-UHFFFAOYSA-L
CID PubChem 92030797
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C3=NC4=C5C=CC=CC5=C([N-]4)N=C6C7=C(C=CC=C7S(=O)(=O)[O-])C(=N6)N=C8C9=C(C(=CC=C9)S(=O)(=O)[O-])C(=N8)N=C2[N-]3.[Na+].[Na+].[Cu+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Fast Blue
Point de fusion ∼235°C (decomposition)
Informations sur la solubilité Soluble in water (partly),and methanol (1mg/ml).
Quantité 25 g