Learn More
Fisherbrand™ Gants en nitrile à l’Aloe Sense Solutions
Ils sont équipés d’une surface texturée pour s’adapter aux conditions de travail aussi bien sèches qu’humides. Les gants en nitrile à l’Aloe Sense Solutions Fisherbrand™ avec revêtement interne à l’Aloe vera protègent les mains du dessèchement, des gerçures et du craquèlement.
Spécification
Certifications/Conformité | Norme ISO 9001 relative aux systèmes de gestion de la qualité, lignes directrices de la FDA relatives à la biocompatibilité, homologation 510K |
---|---|
Coating Material | Aloe vera |
Couleur | Bleu, Vert |
Jetable | Single-use |
Hand | Ambidextres |
Description
Ces gants sont équipés d’une surface texturée offrant une préhension idéale dans des conditions de travail aussi bien sèches qu’humides. Le revêtement à l’Aloe vera de la surface interne protège les mains contre le dessèchement, les gerçures et le craquèlement, ce qui rend ces gants idéals pour une utilisation prolongée. Manchette à bord roulé. Vert menthe pour faciliter l’identification.- EPI catégorie III
- Le revêtement en aloe vera protège contre le dessèchement, les gerçures et le craquèlement
- Idéal pour une utilisation prolongée
- La surface texturée offre une bonne préhension
- Vert menthe
- Manchette à bord roulé
- Jetable
- Nitrile
Spécification
Norme ISO 9001 relative aux systèmes de gestion de la qualité, lignes directrices de la FDA relatives à la biocompatibilité, homologation 510K | |
Bleu, Vert | |
Ambidextres | |
Sans poudre | |
3 mil | |
100/paquet | |
240 mm |
Aloe vera | |
Single-use | |
Nitrile | |
Non stérile | |
Ourlé | |
20 MPa |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Gants en nitrile à l’Aloe Sense Solutions