Learn More
3M™ Lunettes de sécurité Solus™
Click to view available options
Teinte de la lentille:
Amber
Blue, Mirror
Bronze
Clear
Indoor/Outdoor, Mirror
Rouge, Miroir
Revêtement de la lentille:
Scratch-resistant
Description
- La courbe du verre a été calculée pour optimiser l’ajustement, le champ de vision et la couverture des yeux
- Lunettes extrêmement élégantes et légères
- Rembourrage intérieur des branches doux pour un confort accru
- Fourni avec une housse de rangement en microfibres pour le nettoyage et la protection
- Revêtement anti-rayures et anti-buée pour une durabilité accrue et une vision améliorée
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | CE Approved, EN 166: 2001 |
Revêtement de la lentille | Scratch-resistant |
Teinte de la lentille | Clear |
Type de produit | Safety glasses |
Couleur de la monture | Silver, Blue |
Comprend | Microfiber storage bag |
Lens Material | Polycarbonate |