Learn More
Bollé Safety Lunettes de sécurité polarisées Solis
Click to view available options
Type de produit:
Lunettes de sécurité Solis
Description
Alliant tous les principes fondamentaux de la protection haut de gamme, Solis offre un style ultra-enveloppant avec les avantages de l’évolution des matériaux ultra-modernes. La co-injection au niveau des branches et du nez offre du confort et adhérence idéale. Disponibles avec un choix de trois types de verres : fumé, miroir bleu ou
polarisé
.
polarisé
.
Spécification
Spécification
Teinte de la lentille | Polarisé |
Type de produit | Lunettes de sécurité Solis |
Nb par paquet | 1 de chaque |