Learn More
Échantillon de CQ pour eaux usées de concentrat de solides, SPEX CertiPrep™
Échantillon de CQ pour eaux usées de concentrat de solides, flacon de 23 ml, SPEX CertiPrep™. Certification ISO Guide 34
Marque: SPEX Certiprep 4032
Includes: Certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025et Guide ISO/CEI34, Fiche de données de sécurité
Description
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
- Échantillon de CQ pour eaux usées
- Le flacon de 23 ml donne 1 L de solution
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Solids Concentrate QC Sample | |
23 mL | |
AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques |
Flacon en PEBD lixivié trois fois | |
68 éléments maximum peuvent être scannés avec les valeurs obtenues pour les normes ICP et ICP-MS.La valeur obtenue correspondant aux traces d’impuretés métalliques est consignée sur le certificat d’analyse. |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu