Learn More
Fisherbrand™ Tige d’agitation en PTFE solide
Résistante aux produits chimiques, inertes et sans fuite
Marque:  Fisherbrand™ 003.1300
Code produit. 16255861
  • 43.00€ / 5 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
Chemically resistant, inert and leak-free
  • Résistants aux produits chimiques, inertes et étanches
  • À utiliser jusqu’à 280°C (540°F)
Spécification
Spécification
Utiliser jusqu’à 280°C (540°F)
8mm
300mm
PTFE (polytétrafluoroéthylène)
Nom du produit
Fisherbrand™ Tige d’agitation en PTFE solide > Tige d’agitation en PTFE solide