Learn More
Capsules de tampon, pH 4,00, rouge, Reagecon™
Présenté comme une capsule à code couleur facile à utiliser. Solution tampon Reagecon™, pH 4,00, rouge est testée à 25°C à l’aide d’une méthode certifiée ISO 17025 et traçable NIST. Chaque capsule sans conservateur se dissout rapidement dans 100 ml d’eau pour former une solution d’étalonnage et de contrôle très précise.
Marque: Reagecon CP1040
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Ces capsules tampons de pH répondent aux mêmes critères de qualité que les solutions tampons prêtes à l’emploi pour garantir des mesures du pH fiables et reproductibles, ainsi que la commodité et les économies de la forme en capsules.
- Bouchons à code couleur pour une identification facile
- Facile à utiliser—se dissous rapidement dans 100 ml d’eau distillée
- Facile à stocker et à transporter avec une durée de conservation prolongée
- Précision de ±0,02 unités de pH
- Traçabilité SRM pour NIST
- Conforme à la norme ISO 9001:2008
- Agréé ISO 17025
Spécification
Rouge | |
1g/cm3 | |
Solide | |
Inodore | |
Miscibilité avec l’eau : Soluble |
Yes | |
4.00 ±0.02 | |
50 Capsules | |
Oui |