Learn More
AMS Biotechnology™ Vis sans fin pour sol
Marque: AMS Biotechnology™ 400.48
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Préleveur sols ou boues• Acier revêtu peinture noire par poudrage électrostatique pour résistante accrue à la corrosion. Tête de sondage acier inox avec dents carbure de tungstène. Préleveur d'un tenant, éléments soudés: poignée 40cm recouverte caoutchouc, tige
• 1 m, et tête de prélèvement sol ou boue diamètre 7 ou 10cm au choix
• Préleveur sol
Spécification
Vis sans fin pour sol | |
1.86 kg | |
40,64cm |
Croix | |
134,62cm |