Learn More
Tripolyphosphate de sodium, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10229243
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7758-29-4
Formule moléculaire Na5O10P3
Poids moléculaire (g/mol) 367.85
Numéro MDL MFCD00003514
Clé InChI HWGNBUXHKFFFIH-UHFFFAOYSA-I
Synonyme sodium tripolyphosphate, sodium triphosphate, pentasodium triphosphate, stpp, thermphos, armofos, polygon, tripoly, rhodiaphos lv, thermphos n
CID PubChem 24455
Nom IUPAC triphosphate pentasodique
SMILES [O-]P(=O)([O-])OP(=O)([O-])OP(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium tripolyphosphate
Point de fusion 622.0°C
Couleur Blanc
pH 9.8 to 10.2 (1% soln.)
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 500 g
Formule linéaire Na5P3O10
Merck Index 15, 8824
Informations sur la solubilité Solubility in water: 145g/L (20°C)
Poids de la formule 367.85
Pourcentage de pureté ≥98.0%
Qualité Analytique
Conditionnement Flacon en plastique
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • Sodium tripolyphosphate