Learn More
Sodium thiosulphate 0.1 mol/L (0.1 N) in aqueous solution, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Laboratory Reagent
139.00€ - 237.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7772-98-7 |
---|---|
Formule moléculaire | Na2O3S2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 158.10 |
Numéro MDL | MFCD00003499 |
Clé InChI | AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | Sodium hyposulphite , di-Sodium thiosulphate |
Nom IUPAC | sulfanidesulfonate de pentahydrate disodique |
SMILES | [Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10526622
|
JT Baker
7101.1000 |
1 L |
139.00€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10698331
|
JT Baker
7101.9010 |
10 L |
237.00€
10L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Identifiants chimiques
7772-98-7 | |
158.10 | |
AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L | |
sulfanidesulfonate de pentahydrate disodique |
Na2O3S2 | |
MFCD00003499 | |
Sodium hyposulphite , di-Sodium thiosulphate | |
[Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O |
Spécification
7772-98-7 | |
MFCD00003499 | |
AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L | |
sulfanidesulfonate de pentahydrate disodique | |
0.0997 - 0.1003 mol/L |
Na2O3S2 | |
Sodium hyposulphite , di-Sodium thiosulphate | |
[Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O | |
158.10 | |
Flacon en plastique |
Sécurité et traitement
Recommended Storage : conditions ambiantes