Learn More
Solution de thiosulfate de sodium, volumétrique, Reag. Ph. Eur., 0,1 M Na2S2O3 (0,1 N), Honeywell Fluka™
Click to view available options
Quantité:
1 l
5 L
10 L
6 x 1 L
Description
Les produits de titration de haute qualité de Honeywell couvrent l´ensemble du flux de travail de titration et incluent :
- Solutions pour titration volumétrique (acides, bases ou sels)
- Tampons disponibles sous forme de concentrats ou prêts à l’emploi
- Réactifs pour la complexométrie :
- Acides aminés carboxyliques (analogues EDTA/NTA)
- Agents de masquage
- Indicateurs pour titrations volumétriques et complexométriques
Spécification
Spécification
Point d’ébullition | 100°C |
Nom chimique ou matériau | Sodium thiosulfate solution |
Note relative au nom | Volumetric, Reag. Ph. Eur., 0.1 M Na2S2O3 (0.1N) |
% min. CAS | ≥90.0000%, ≥1.0000% |
% max. CAS | ≤100.0000%, ≤5.0000% |
Quantité | 6 x 1 L |
Formule linéaire | Na2S2O3 |
Nom IUPAC | disodium pentahydrate sulfanidesulfonate |
Poids de la formule | 158.11 |
Qualité | Réactif Ph. Eur. |