Learn More
Solution de thiosulfate de sodium 0,1 M (0,1 N), solution étalon NIST prête à l’emploi, pour l’analyse volumétrique, Fisher Chemical
Code produit. 10121910
Click to view available options
Quantité:
2.5 L
5 l
10 L
Conditionnement:
Flacon en plastique PEHD
Sachet dans une boîte
Solution de thiosulfate de sodium 0,1 M (0,1 N), solution étalon NIST prête à l’emploi, pour l’analyse volumétrique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7772-98-7
Formule moléculaire Na2O3S2
Poids moléculaire (g/mol) 158.10
Numéro MDL MFCD00003499
Clé InChI AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium thiosulfate pentahydrate, ametox, sodium thiosulfate, pentahydrate, antichlor, tinver, disodium thiosulfate pentahydrate, unii-hx1032v43m, ccris 3952, thiosulfuric acid, disodium salt, pentahydrate, sodium hyposulfite pentahydrate
CID PubChem 61475
ChEBI CHEBI:32150
Nom IUPAC sulfanidesulfonate de pentahydrate disodique
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O
Spécification
Forme physique Liquide
Quantité 10 L
Conditionnement Sachet dans une boîte