Learn More
Thiosulfate de sodium pentahydraté, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
2 kg
3 kg
Spécification
Spécification
Point de fusion | 48.5°C |
Couleur | Blanc |
pH | 6.0 to 8.4 |
Forme physique | Solide |
Quantité | 2 kg |
Poids de la formule | 248.18g/mol |
Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |