Learn More
Thiosulfate de sodium pentahydraté, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
27.90€ - 213.00€
Identifiants chimiques
CAS | 10102-17-7 |
---|---|
Formule moléculaire | H10Na2O8S2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 248.172 |
Numéro MDL | MFCD00149186 |
Clé InChI | PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | sodium thiosulfate pentahydrate, ametox, sodium thiosulfate, pentahydrate, antichlor, tinver, disodium thiosulfate pentahydrate, unii-hx1032v43m, ccris 3952, thiosulfuric acid, disodium salt, pentahydrate, sodium hyposulfite pentahydrate |
CID PubChem | 61475 |
ChEBI | CHEBI:32150 |
Nom IUPAC | disodium ; dioxido-oxo-sultanylidène-$l^6-sulfane ; pentahydraté |
SMILES | O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=S)[O-].[Na+].[Na+] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11499026
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17914.36 |
500 g |
27.90€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11409036
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17914.0E |
2500 g |
68.20€
2500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11419036
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17914.0C |
10,000 g |
213.00€
10000g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Sodium thiosulfate pentahydrate is used as an analytical reagent in laboratories. It is used in photographic processing and in gold extraction. Its alkylated derivative S-alkylthiosulfonates are called Bunte salts. It is involved in the preparation of thioglycolic acid. Furthermore, it is used to dechlorinate tap water, for removing free bromine from solution and to check pH of bleach solutions with liquid indicators. Other used include tanning of leather, as an active component in hand warmers, in chemical heating pads and as an anionic surfactant to aid in dispersion of pharmaceutical preparations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe pentahydrate de thiosulfate de sodium est utilisé comme réactif analytique dans les laboratoires. Il est utilisé dans le traitement photographique et dans l‘extraction de l‘or. Ses dérivés alkylés S-alkylthiosulfonates sont appelés sels de Bunte. Il est impliqué dans la préparation de l‘acide thioglycolique. De plus, il est utilisé pour déchlorer l‘eau du robinet, pour éliminer le brome libre de la solution et pour vérifier le pH des solutions d‘eau d’agent de blanchiment à l‘aide d‘indicateurs liquides. Parmi les autres produits utilisés figurent le tannage du cuir, en tant que composant actif dans les chauffe-mains, dans les tampons de chauffage chimique et en tant que surfactant anionique pour faciliter la dispersion des préparations pharmaceutiques.
Solubilité
Soluble dans l’eau. Insoluble dans l’alcool.
Remarques
Incompatible avec le nitrate de sodium, les acides, les agents oxydants forts, les iodures, les sels d‘argent, les sels de mercure et le plomb.
Identifiants chimiques
10102-17-7 | |
248.172 | |
PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L | |
61475 | |
disodium ; dioxido-oxo-sultanylidène-$l^6-sulfane ; pentahydraté |
H10Na2O8S2 | |
MFCD00149186 | |
sodium thiosulfate pentahydrate, ametox, sodium thiosulfate, pentahydrate, antichlor, tinver, disodium thiosulfate pentahydrate, unii-hx1032v43m, ccris 3952, thiosulfuric acid, disodium salt, pentahydrate, sodium hyposulfite pentahydrate | |
CHEBI:32150 | |
O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=S)[O-].[Na+].[Na+] |
Spécification
100°C (in -5H2O) | |
48°C | |
6.5 to 8.0 | |
Na2S2O3·5H2O | |
14,8694 | |
Soluble in water. Insoluble in alcohol. | |
O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=S)[O-].[Na+].[Na+] | |
248.172 | |
CHEBI:32150 | |
≥99% | |
1.69 |
Sodium thiosulfate pentahydrate | |
10102-17-7 | |
H10Na2O8S2 | |
MFCD00149186 | |
sodium thiosulfate pentahydrate, ametox, sodium thiosulfate, pentahydrate, antichlor, tinver, disodium thiosulfate pentahydrate, unii-hx1032v43m, ccris 3952, thiosulfuric acid, disodium salt, pentahydrate, sodium hyposulfite pentahydrate | |
PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L | |
disodium ; dioxido-oxo-sultanylidène-$l^6-sulfane ; pentahydraté | |
61475 | |
248.17 (158.10 Anhydrous) | |
Odorless |
Sécurité et traitement
H500
missing translation for 'einecsNumber' : 231-867-5
missing translation for 'rtecsNumber' : WE6660000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only