Learn More
Thiosulfate de sodium pentahydraté, +99 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10604982
Click to view available options
Quantité:
1 kg
2.5 kg
25 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Tambour en fibre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de réduction
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10102-17-7
Formule moléculaire Na2O3S2·5H2O
Poids moléculaire (g/mol) 248.18
Numéro MDL MFCD00149186
Clé InChI PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium thiosulfate pentahydrate, ametox, sodium thiosulfate, pentahydrate, antichlor, tinver, disodium thiosulfate pentahydrate, unii-hx1032v43m, ccris 3952, thiosulfuric acid, disodium salt, pentahydrate, sodium hyposulfite pentahydrate
CID PubChem 61475
ChEBI CHEBI:32150
Nom IUPAC disodium ; dioxido-oxo-sultanylidène-$l^6-sulfane ; pentahydraté
SMILES O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=S)[O-].[Na+].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium thiosulfate pentahydrate
Point de fusion 48.5°C
Couleur Incolore à blanc
pH 6 to 8.4 (10% soln. at 20°C)
Forme physique Crystals
Quantité 2.5 kg
Plage de pourcentage du dosage 99.0 to 101% (Iodimetry)
Formule linéaire Na2S2O3·5H2O
Merck Index 15, 8821
Informations sur la solubilité Solubility in water: 680g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol,soluble in turpentine
Poids de la formule 248.18
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Extra pur
Conditionnement Flacon en plastique
Gravité spécifique 1.72
Densité 1.7200g/mL