Learn More
Thiosulfate de sodium pentahydraté, + de 99,5 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Réactif de réduction
35.30€ - 186.00€
Identifiants chimiques
CAS | 10102-17-7 |
---|---|
Formule moléculaire | Na2O3S2·5H2O |
Poids moléculaire (g/mol) | 248.18 |
Numéro MDL | MFCD00149186 |
Clé InChI | PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | sodium thiosulfate pentahydrate, ametox, sodium thiosulfate, pentahydrate, antichlor, tinver, disodium thiosulfate pentahydrate, unii-hx1032v43m, ccris 3952, thiosulfuric acid, disodium salt, pentahydrate, sodium hyposulfite pentahydrate |
CID PubChem | 61475 |
ChEBI | CHEBI:32150 |
Nom IUPAC | disodium ; dioxido-oxo-sultanylidène-$l^6-sulfane ; pentahydraté |
SMILES | O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=S)[O-].[Na+].[Na+] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10696052
|
Thermo Scientific Acros
202850010 |
1 kg | Bouteille en plastique |
35.30€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10153930
|
Thermo Scientific Acros
202850025 |
2.5 kg | Bouteille en plastique |
74.70€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10135163
|
Thermo Scientific Acros
202850100 |
10 kg | Récipient en plastique |
186.00€
10kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de réduction pour analyseIdentifiants chimiques
10102-17-7 | |
248.18 | |
PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L | |
61475 | |
disodium ; dioxido-oxo-sultanylidène-$l^6-sulfane ; pentahydraté |
Na2O3S2·5H2O | |
MFCD00149186 | |
sodium thiosulfate pentahydrate, ametox, sodium thiosulfate, pentahydrate, antichlor, tinver, disodium thiosulfate pentahydrate, unii-hx1032v43m, ccris 3952, thiosulfuric acid, disodium salt, pentahydrate, sodium hyposulfite pentahydrate | |
CHEBI:32150 | |
O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=S)[O-].[Na+].[Na+] |
Spécification
Sodium thiosulfate pentahydrate | |
10102-17-7 | |
6 to 8.4 (5% soln. at 25°C) | |
99.5 to 101% (Iodimetry) | |
Na2S2O3·5H2O | |
15, 8821 | |
Solubility in water: 680g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol,soluble in turpentine | |
O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=S)[O-].[Na+].[Na+] | |
248.18 | |
CHEBI:32150 | |
99.5% | |
1.72 | |
1.7200g/mL |
48.5°C | |
Blanc | |
Crystals | |
Na2O3S2·5H2O | |
MFCD00149186 | |
sodium thiosulfate pentahydrate, ametox, sodium thiosulfate, pentahydrate, antichlor, tinver, disodium thiosulfate pentahydrate, unii-hx1032v43m, ccris 3952, thiosulfuric acid, disodium salt, pentahydrate, sodium hyposulfite pentahydrate | |
PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L | |
disodium ; dioxido-oxo-sultanylidène-$l^6-sulfane ; pentahydraté | |
61475 | |
248.18 | |
Analytique | |
>45°C |
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche