Learn More
Sodium thiosulfate, Honeywell
Code produit. 15616880
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Purum p.a., anhydrous,≥98.0% (RT)
  • Produits avec certificat de garantie et/ou adaptés à l’application analytique indiquée.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7772-98-7
Formule moléculaire Na2O3S2
Poids moléculaire (g/mol) 158.10
Numéro MDL MFCD00003499
Clé InChI AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium thiosulfate, sodium thiosulphate, disodium thiosulfate, sodium thiosulfate anhydrous, hypo, sodiumthiosulfate, chlorine cure, chlorine control, declor-it, thiosulfuric acid, disodium salt
CID PubChem 24477
Nom IUPAC disodium pentahydrate sulfanidesulfonate
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium thiosulfate
Quantité 1 kg
Formule linéaire Na2S2O3
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 158.11g/mol
Pourcentage de pureté ≥98% (RT)