Learn More
Concentrat de thiosulfate de sodium, pour solution standard 1 L, 0,1 M de Na2S2O3 (0,1 N), Honeywell Fluka™
pour solution standard 1 L, 0,1 M Na2S2O3 (0,1 N)
31.48€ - 195.32€
Identifiants chimiques
CAS | 10102-17-7, 6132-02-1, 7732-18-5 |
---|---|
Numéro MDL | MFCD00003499 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15645240
|
Honeywell-Fluka
38200-1EA |
1 Pc. |
31.48€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15655240
|
Honeywell Fluka
38200-6X1EA |
6 x 1 Ea. |
195.32€
6 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Identifiants chimiques
10102-17-7, 6132-02-1, 7732-18-5 | |
MFCD00003499 |
Spécification
Sodium thiosulfate concentrate | |
Na2O3S2 | |
MFCD00003499 | |
sodium thiosulfate, sodium thiosulphate, disodium thiosulfate, sodium thiosulfate anhydrous, hypo, sodiumthiosulfate, chlorine cure, chlorine control, declor-it, thiosulfuric acid, disodium salt | |
[Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O | |
158.10 | |
158.11g/mol |
10102-17-7, 6132-02-1, 7732-18-5 | |
Na2S2O3 | |
NONH for all modes of transport | |
AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L | |
disodium pentahydrate sulfanidesulfonate | |
24477 | |
Ampoule |