Learn More
Thiosulfate de sodium, 98,5 %, extra pur, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
30.90€ - 300.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7772-98-7 |
---|---|
Formule moléculaire | Na2O3S2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 158.10 |
Numéro MDL | MFCD00003499 |
Clé InChI | AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | sodium thiosulfate, sodium thiosulphate, disodium thiosulfate, sodium thiosulfate anhydrous, hypo, sodiumthiosulfate, chlorine cure, chlorine control, declor-it, thiosulfuric acid, disodium salt |
CID PubChem | 24477 |
SMILES | [Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10092910
|
Thermo Scientific Acros
202875000 |
500 g | Flacon en plastique |
30.90€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10072510
|
Thermo Scientific Acros
202870010 |
1 kg | Flacon en plastique |
44.90€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10472011
|
Thermo Scientific Acros
202870025 |
2.5 kg | Flacon en plastique |
84.60€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11331790
|
Thermo Scientific Acros
202870100 |
10 kg | Récipient en plastique |
300.00€
10kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de réductionIdentifiants chimiques
7772-98-7 | |
158.10 | |
AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L | |
24477 |
Na2O3S2 | |
MFCD00003499 | |
sodium thiosulfate, sodium thiosulphate, disodium thiosulfate, sodium thiosulfate anhydrous, hypo, sodiumthiosulfate, chlorine cure, chlorine control, declor-it, thiosulfuric acid, disodium salt | |
[Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O |
Spécification
Sodium thiosulfate | |
7772-98-7 | |
6.0 to 8.5 (5% soln. at 20°C) | |
98% min. (on dry substance) (Iodimetry) | |
Na2S2O3 | |
15,8821 | |
Solubility in water: 700g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol | |
[Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O | |
158.10 | |
158.1 | |
Extra pur |
48.0°C | |
Blanc | |
Poudre cristalline | |
Na2O3S2 | |
MFCD00003499 | |
sodium thiosulfate, sodium thiosulphate, disodium thiosulfate, sodium thiosulfate anhydrous, hypo, sodiumthiosulfate, chlorine cure, chlorine control, declor-it, thiosulfuric acid, disodium salt | |
AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L | |
disodium ;dioxido-oxo-sultanylidène-$l^6-sulfane | |
24477 | |
98.5% | |
2% (105°C, 2 hrs) max. |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 231-867-5
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche