Learn More
Thiosulfate de sodium, 99 %, pour analyse, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
20.10€ - 146.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7772-98-7 |
---|---|
Formule moléculaire | Na2O3S2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 158.10 |
Numéro MDL | MFCD00003499 |
Clé InChI | AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | sodium thiosulfate, sodium thiosulphate, disodium thiosulfate, sodium thiosulfate anhydrous, hypo, sodiumthiosulfate, chlorine cure, chlorine control, declor-it, thiosulfuric acid, disodium salt |
CID PubChem | 24477 |
SMILES | [Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15213406
|
Thermo Scientific Acros
450622500 |
250 g |
20.10€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15271906
|
Thermo Scientific Acros
450620010 |
1 kg |
40.50€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15219656
|
Thermo Scientific Acros
450620050 |
5 kg |
146.00€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7772-98-7 | |
158.10 | |
AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L | |
24477 |
Na2O3S2 | |
MFCD00003499 | |
sodium thiosulfate, sodium thiosulphate, disodium thiosulfate, sodium thiosulfate anhydrous, hypo, sodiumthiosulfate, chlorine cure, chlorine control, declor-it, thiosulfuric acid, disodium salt | |
[Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O |
Spécification
Sodium thiosulfate | |
7772-98-7 | |
98.5% min. (Iodimetry) | |
Na2S2O3 | |
15,8821 | |
Solubility in water: 700g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol | |
[Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O | |
158.10 | |
158.1 | |
Analytique |
48.0°C | |
6.0 to 8.4 (5% aq. soln.) | |
Na2O3S2 | |
MFCD00003499 | |
sodium thiosulfate, sodium thiosulphate, disodium thiosulfate, sodium thiosulfate anhydrous, hypo, sodiumthiosulfate, chlorine cure, chlorine control, declor-it, thiosulfuric acid, disodium salt | |
AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L | |
disodium ;dioxido-oxo-sultanylidène-$l^6-sulfane | |
24477 | |
99% | |
1% max. (105°C) |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 231-867-5
RUO – Research Use Only