Learn More
Thiosulfate de sodium, 0,1 M, Chem-Lab
Utilisé comme titrant redox conformément aux normes D-1159 de l’ASTM. Le thiosulfate de sodium, 0,1 M, Chem-Lab est une solution de 24,8148 g de Na2S2O3·5H2O pour 1 L de H2O. Il s’agit d’un composé inorganique dont la durée de conservation est excellente pour une utilisation en iodométrie, en particulier pour la détermination du chlore.
18.97€ - 135.00€
Identifiants chimiques
CAS | 10102-17-7, 7732-18-5 |
---|---|
Formule moléculaire | H10Na2O8S2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 248.172 |
Clé InChI | PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | sodium thiosulfate pentahydrate, ametox, sodium thiosulfate, pentahydrate, antichlor, tinver, disodium thiosulfate pentahydrate, unii-hx1032v43m, ccris 3952, thiosulfuric acid, disodium salt, pentahydrate, sodium hyposulfite pentahydrate |
CID PubChem | 61475 |
ChEBI | CHEBI:32150 |
Nom IUPAC | disodium;dioxido-oxo-sulfanylidene-$l^{6}-sulfane;pentahydrate |
SMILES | O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=S)[O-].[Na+].[Na+] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11913243
|
Chem Lab
CL0514290500 |
500 mL | |||||||
10080432
|
Chem Lab
CL05.1429.1000 |
1 L |
44.30€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11953243
|
Chem Lab
CL05.1429.9010 |
10 L |
135.00€
10L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
L’anion thiosulfate réagit stœchiométriquement avec l’iode en solution aqueuse. En raison de la nature quantitative de cette réaction, le thiosulfate de sodium est utilisé comme titrant redox dans l’analyse volumétrique et est un composant des expériences d’horloge à iode. Il permet de mesurer la teneur en oxygène de l’eau et d’estimer la concentration de certains composés en solution (peroxyde d’hydrogène, chlore). Il a également de nombreuses utilisations médicinales.Identifiants chimiques
10102-17-7, 7732-18-5 | |
248.172 | |
sodium thiosulfate pentahydrate, ametox, sodium thiosulfate, pentahydrate, antichlor, tinver, disodium thiosulfate pentahydrate, unii-hx1032v43m, ccris 3952, thiosulfuric acid, disodium salt, pentahydrate, sodium hyposulfite pentahydrate | |
CHEBI:32150 | |
O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=S)[O-].[Na+].[Na+] |
H10Na2O8S2 | |
PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L | |
61475 | |
disodium;dioxido-oxo-sulfanylidene-$l^{6}-sulfane;pentahydrate |
Spécification
100°C | |
48.3°C | |
Liquid | |
sodium thiosulfate pentahydrate, ametox, sodium thiosulfate, pentahydrate, antichlor, tinver, disodium thiosulfate pentahydrate, unii-hx1032v43m, ccris 3952, thiosulfuric acid, disodium salt, pentahydrate, sodium hyposulfite pentahydrate | |
PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L | |
disodium;dioxido-oxo-sulfanylidene-$l^{6}-sulfane;pentahydrate | |
61475 | |
248.18g/mol | |
1.00g/mL |
Sodium Thiosulfate Pentahydrate | |
10102-17-7, 7732-18-5 | |
H10Na2O8S2 | |
Soluble in water | |
O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=S)[O-].[Na+].[Na+] | |
248.172 | |
CHEBI:32150 | |
0.1mol/L |