Learn More
Thiocyanate de sodium, 98 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10266300
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 540-72-7
Formule moléculaire CNNaS
Poids moléculaire (g/mol) 81.07
Numéro MDL MFCD00011123
Clé InChI VGTPCRGMBIAPIM-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium thiocyanate, sodium rhodanate, sodium sulfocyanate, sodium rhodanide, thiocyanic acid, sodium salt, thiocyanate sodium, scyan, sodium isothiocyanate, nascn, haimased
CID PubChem 516871
ChEBI CHEBI:30952
Nom IUPAC thiocyanate de sodium
SMILES [Na+].[S-]C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium thiocyanate
Point de fusion 287.0°C
Note relative au nom 98%
Couleur Blanc
pH 5.5 to 7.5 (5% soln. at 20°C)
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux et gros morceaux
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (on dried substance) (Argentometry)
Formule linéaire NaSCN
Fieser 01,1105
Merck Index 15, 9480
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1390g/L (21°C). Other solubilities: soluble in alcohol, freely soluble in acetone
Poids de la formule 81.07
Pourcentage de pureté 98%
Qualité Extra pur
Perte à la dessiccation 2.5% max.