Learn More
Thiocyanate de sodium, 98+ %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
22.20€ - 190.00€
Identifiants chimiques
CAS | 540-72-7 |
---|---|
Formule moléculaire | CNNaS |
Poids moléculaire (g/mol) | 81.07 |
Numéro MDL | MFCD00011123 |
Clé InChI | VGTPCRGMBIAPIM-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | sodium thiocyanate, sodium rhodanate, sodium sulfocyanate, sodium rhodanide, thiocyanic acid, sodium salt, thiocyanate sodium, scyan, sodium isothiocyanate, nascn, haimased |
CID PubChem | 516871 |
ChEBI | CHEBI:30952 |
SMILES | [Na+].[S-]C#N |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10229370
|
Thermo Scientific Acros
419670050 |
5 g | Flacon en verre |
22.20€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10063923
|
Thermo Scientific Acros
419671000 |
100 g | Flacon en plastique |
27.20€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10667221
|
Thermo Scientific Acros
419675000 |
500 g | Flacon en plastique |
62.90€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10228193
|
Thermo Scientific Acros
419670025 |
2.5 kg | Flacon en plastique |
190.00€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
540-72-7 | |
81.07 | |
VGTPCRGMBIAPIM-UHFFFAOYSA-M | |
516871 | |
[Na+].[S-]C#N |
CNNaS | |
MFCD00011123 | |
sodium thiocyanate, sodium rhodanate, sodium sulfocyanate, sodium rhodanide, thiocyanic acid, sodium salt, thiocyanate sodium, scyan, sodium isothiocyanate, nascn, haimased | |
CHEBI:30952 |
Spécification
Sodium thiocyanate | |
540-72-7 | |
Poudre cristalline ou cristaux et gros morceaux | |
CNNaS | |
MFCD00011123 | |
15, 9480 | |
Solubility in water: 1390g/L (21°C). Other solubilities: soluble in alcohol, freely soluble in acetone | |
[Na+].[S-]C#N | |
81.07 | |
CHEBI:30952 | |
≥98% |
287.0°C | |
Blanc | |
98% min. (Argentometry) | |
NaSCN | |
01,1105 | |
sodium thiocyanate, sodium rhodanate, sodium sulfocyanate, sodium rhodanide, thiocyanic acid, sodium salt, thiocyanate sodium, scyan, sodium isothiocyanate, nascn, haimased | |
VGTPCRGMBIAPIM-UHFFFAOYSA-M | |
thiocyanate de sodium | |
516871 | |
81.07 | |
Réactif ACS |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Nocif par contact cutané.
Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par inhalation.
Au contact d’un acide, dégage un gaz très toxique.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Avoid release to the environment.
Keep container tightly closed.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 208-754-4
RUO – Research Use Only