Learn More
Le tétrakis de sodium[3,5-bis(trifluorométhyl)phényl]borate, 97 %, peut cont. 1-5 % d’eau, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Description
Sodium tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]borate is a lipophilic additive of tetraphenylborate and it is used for solvent extraction of cations and solvent polymeric membrane electrodes and optodes. It is also used as an anionic phase-transfer catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le tétrakis de sodium[3,5-bis(trifluorométhyl)phényl]borate est un additif lipophile du tétraphénylborate et il est utilisé pour l’extraction par solvant de cations et d’électrodes et d’optodes membranaires polymères de solvants. Il est également utilisé comme catalyseur de transfert de phase anionique.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
Le tétrakis de sodium[3,5-bis(trifluorométhyl)phényl]borate est un additif lipophile du tétraphénylborate et il est utilisé pour l’extraction par solvant de cations et d’électrodes et d’optodes membranaires polymères de solvants. Il est également utilisé comme catalyseur de transfert de phase anionique.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Sodium tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]borate |
Point de fusion | 310°C (decomposition) |
Notes de pourcentage du dosage | peut contenir 1 à 5 % d’eau |
Quantité | 25 g |
Informations sur la solubilité | Soluble in water. |
Poids de la formule | 886.2 |
Pourcentage de pureté | 97% |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Sodium tetrakis¢3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl!borate, may contain 1-5% water
- Attention
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale..