Learn More
Le tétrakis de sodium[3,5-bis(trifluorométhyl)phényl]borate, 97 %, peut cont. 1-5 % d’eau, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15485125
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Tétrakis[3,5-bis(trifluorométhyl)phényl]borate de sodium, 97 %, C32H12BF24Na, numéro CAS-79060-88-1
Sodium tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]borate is a lipophilic additive of tetraphenylborate and it is used for solvent extraction of cations and solvent polymeric membrane electrodes and optodes. It is also used as an anionic phase-transfer catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le tétrakis de sodium[3,5-bis(trifluorométhyl)phényl]borate est un additif lipophile du tétraphénylborate et il est utilisé pour l’extraction par solvant de cations et d’électrodes et d’optodes membranaires polymères de solvants. Il est également utilisé comme catalyseur de transfert de phase anionique.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 79060-88-1
Formule moléculaire C32H12BF24Na
Poids moléculaire (g/mol) 886.209
Numéro MDL MFCD00043323
Clé InChI LTGMONZOZHXAHO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sodium tetrakis 3,5-bis trifluoromethyl phenyl borate, nabarf, sodium tetrakis 3,5-bis trifluoromethyl phenyl boranuide, sodium2-sulfonatoethylmethacrylate, sodium tetrakis 3,5-bis trifluoromethyl phenyl bor, sodium tetrakis 3,5-bis-trifluoromethylphenyl borate, sodiotetrakis 3,5-bis trifluoromethyl phenyl boron v, sodium tetrakis 3,5-bis trifluoromethyl phenyl-borate, sodium tetrakis 3,5-bis trifluoromethyl phenyl borate 1-
CID PubChem 23681909
Nom IUPAC sodium ; tetrakis[3,5-bis(trifluorométhyl)phényl]boranuide
SMILES [B-](C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F)(C2=CC(=CC(=C2)C(F)(F)F)C(F)(F)F)(C3=CC(=CC(=C3)C(F)(F)F)C(F)(F)F)C4=CC(=CC(=C4)C(F)(F)F)C(F)(F)F.[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]borate
Point de fusion 310°C (decomposition)
Notes de pourcentage du dosage peut contenir 1 à 5 % d’eau
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 886.2
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium tetrakis¢3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl!borate, may contain 1-5% water
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale..