Learn More
Tétraborate de sodium décahydraté (cristaux blancs / biologie moléculaire), Fisher BioReagents
Marque: Fisher BioReagents BP175-500
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Flacon en verre ; 500g
Le borate de sodium peut être utilisé dans la préparation du tampon d’électrophorèse TBE.Spécification
Sodium Tetraborate Decahydrate | |
1303-96-4, 1330-43-4 | |
9 | |
500 g | |
B4Na2O7 · 10 H2O | |
Borax, Boric Acid, Disodium Salt | |
99.5 to 105.0% | |
Pass Test | |
1.7300g/cm³ |
75°C | |
Blanc | |
Poudre / Solide | |
99.5 to 105.0 % | |
15, 8726 | |
381.36 | |
Biologie moléculaire | |
Bouteille en verre |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Sodium tetraborate decahydrate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
Conseils de prudence
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.