Learn More
Tétraborate de sodium, 98 %, pour analyse, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
31.05€ - 299.49€
Identifiants chimiques
CAS | 1330-43-4 |
---|---|
Formule moléculaire | B4Na2O7 |
Poids moléculaire (g/mol) | 201.21 |
Numéro MDL | MFCD00081185 |
Clé InChI | NXSVMNYRVBQCMO-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | Borax, fused |
Nom IUPAC | disodium bicyclo[3.3.1]tetraboroxane-3,7-bis(ylium)-1,5-diuide-1,5-bis(olate) |
SMILES | [Na+].[Na+].[O-][B-]12O[B+]O[B-]([O-])(O[B+]O1)O2 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10378100
|
Thermo Scientific Acros
206291000 |
100 g | Flacon en plastique |
31.05€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10042780
|
Thermo Scientific Acros
206295000 |
500 g | Flacon en plastique |
91.05€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11904331
|
Thermo Scientific Acros
206290025 |
2.5 kg | Flacon en plastique |
299.49€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1330-43-4 | |
201.21 | |
NXSVMNYRVBQCMO-UHFFFAOYSA-N | |
disodium bicyclo[3.3.1]tetraboroxane-3,7-bis(ylium)-1,5-diuide-1,5-bis(olate) |
B4Na2O7 | |
MFCD00081185 | |
Borax, fused | |
[Na+].[Na+].[O-][B-]12O[B+]O[B-]([O-])(O[B+]O1)O2 |
Spécification
1575.0°C | |
741.0°C | |
Orange | |
98% | |
Na2B4O7 | |
04,461; 15,295 | |
Borax, fused | |
NXSVMNYRVBQCMO-UHFFFAOYSA-N | |
disodium bicyclo[3.3.1]tetraboroxane-3,7-bis(ylium)-1,5-diuide-1,5-bis(olate) | |
201.22 | |
Analytique |
Sodium tetraborate | |
1330-43-4 | |
Cristaux ou poudre cristalline | |
B4Na2O7 | |
MFCD00081185 | |
15,8726 | |
Solubility in water: 26g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol | |
[Na+].[Na+].[O-][B-]12O[B+]O[B-]([O-])(O[B+]O1)O2 | |
201.21 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Peut nuire à la fertilité.
Peut nuire au fœtus.
Déclaration GHS P
Se procurer les instructions spéciales avant utilisation.
EN CAS d’exposition prouvée ou suspecté :Consulter un médecin.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 215-540-4
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Sodium tetraborate, anhydrous
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
- H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
Conseils de prudence
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
RUO – Research Use Only