Learn More
Sulfite de sodium anhydre, certifié AR pour l’analyse, Fisher Chemical
52.30€ - 62.95€
Identifiants chimiques
CAS | 7757-83-7 |
---|---|
Formule moléculaire | Na2O3S |
Poids moléculaire (g/mol) | 126.037 |
Numéro MDL | 3503 |
Clé InChI | GEHJYWRUCIMESM-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | sodium sulfite, disodium sulfite, sodium sulphite, sodium sulfite anhydrous, sulfurous acid, disodium salt, sulftech, natrium sulfurosum, sodiumsulfite, natriumsulfid, natriumsulfit |
CID PubChem | 24437 |
ChEBI | CHEBI:86477 |
Nom IUPAC | disodium ; sulfite |
SMILES | [O-]S(=O)[O-].[Na+].[Na+] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10070400
|
Fisher Chemical
S/6850/53 |
500 g |
52.30€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10704391
|
Fisher Chemical
S/6850/60 |
1 kg |
62.95€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Chemical Identifiers
7757-83-7 | |
126.037 | |
GEHJYWRUCIMESM-UHFFFAOYSA-L | |
24437 | |
disodium ; sulfite |
Na2O3S | |
3503 | |
sodium sulfite, disodium sulfite, sodium sulphite, sodium sulfite anhydrous, sulfurous acid, disodium salt, sulftech, natrium sulfurosum, sodiumsulfite, natriumsulfid, natriumsulfit | |
CHEBI:86477 | |
[O-]S(=O)[O-].[Na+].[Na+] |
Specifications
500°C | |
Blanc | |
Solide | |
3503 | |
GEHJYWRUCIMESM-UHFFFAOYSA-L | |
disodium ; sulfite | |
24437 | |
126.04g/mol |
7757-83-7 | |
8.5 to 10 | |
Na2O3S | |
sodium sulfite, disodium sulfite, sodium sulphite, sodium sulfite anhydrous, sulfurous acid, disodium salt, sulftech, natrium sulfurosum, sodiumsulfite, natriumsulfid, natriumsulfit | |
[O-]S(=O)[O-].[Na+].[Na+] | |
126.037 | |
CHEBI:86477 | |
Récipient de poudre en plastique |