Learn More
Sulfite de sodium anhydre, 98,5 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de réduction
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Sodium sulfite |
Point de fusion | >500.0°C |
Note relative au nom | Anhydrous, For analysis |
Couleur | Blanc |
Forme physique | Cristaux fins ou poudre cristalline |
Quantité | 250 g |
Plage de pourcentage du dosage | 98% min. (Iodimetry) |
Formule linéaire | Na2SO3 |
Fieser | 02,387 |
Merck Index | 15, 8811 |