Learn More
Sulfure de sodium, 97 %, extra pur, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10308050
Click to view available options
Quantité:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Récipient en plastique
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de réduction
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7757-83-7
Formule moléculaire Na2O3S
Poids moléculaire (g/mol) 126.04
Clé InChI GEHJYWRUCIMESM-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium sulfite, disodium sulfite, sodium sulphite, sodium sulfite anhydrous, sulfurous acid, disodium salt, sulftech, natrium sulfurosum, sodiumsulfite, natriumsulfid, natriumsulfit
CID PubChem 24437
ChEBI CHEBI:86477
Nom IUPAC disodium ; sulfite
SMILES [O-]S(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium sulfite
Point de fusion >500.0°C
Couleur Blanc à jaune
pH 8.5 to 10.5 (5% soln.)
Forme physique Cristaux fins ou poudre cristalline
Quantité 2.5 kg
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (Iodimetry)
Formule linéaire Na2SO3
Fieser 02,387
Merck Index 15,8811
Informations sur la solubilité Solubility in water: 230 g/mL (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol, ppractically insoluble in alcohol
Poids de la formule 126.04
Pourcentage de pureté 97%
Qualité Extra pur
Conditionnement Bouteille en plastique
Gravité spécifique 2.63
Densité 2.6300g/mL