Learn More
Nonahydrate de sulfure de sodium, Honeywell Fluka™
Réactif ACS, ≥ 98,0%
29.61€ - 1094.42€
Identifiants chimiques
CAS | 1313-84-4 |
---|---|
Formule moléculaire | H18Na2O9S |
Poids moléculaire (g/mol) | 240.17 |
Numéro MDL | MFCD00149184 |
Clé InChI | ZGHLCBJZQLNUAZ-UHFFFAOYSA-N |
Nom IUPAC | disodium nonahydrate sulfanediide |
SMILES | O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[S--] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15611820
|
Honeywell-Fluka
208043-5G |
5 g |
29.61€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15681810
|
Honeywell-Fluka
208043-25G |
25 g |
42.42€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15671810
|
Honeywell-Fluka
208043-100G |
100 g | |||||||
15601820
|
Honeywell-Fluka
208043-500G |
500 g |
205.51€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15691810
|
Honeywell-Fluka
208043-3KG |
3 kg |
1094.42€
3kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Identifiants chimiques
1313-84-4 | |
240.17 | |
ZGHLCBJZQLNUAZ-UHFFFAOYSA-N | |
O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[S--] |
H18Na2O9S | |
MFCD00149184 | |
disodium nonahydrate sulfanediide |
Spécification
Sodium Sulfide Nonahydrate | |
Incolore ou jaune | |
Na2S·9H2O | |
1849 | |
O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[S--] | |
240.17 | |
≥98% |
1313-84-4 | |
H18Na2O9S | |
MFCD00149184 | |
ZGHLCBJZQLNUAZ-UHFFFAOYSA-N | |
disodium nonahydrate sulfanediide | |
240.18g/mol | |
Réactif ACS |
Sécurité et traitement
P273-P280-P303 + P361 + P353-P304 + P340 + P310-P305 + P351 + P338-P391
H302-H311-H314-H400
missing translation for 'einecsNumber' : 215-211-5
missing translation for 'rtecsNumber' : WE1925000