Learn More
Sulfure de sodium non ahydraté, + de98 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
61.20€ - 202.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1313-84-4 |
---|---|
Formule moléculaire | H18Na2O9S |
Poids moléculaire (g/mol) | 240.17 |
Numéro MDL | MFCD00149184 |
Clé InChI | ZGHLCBJZQLNUAZ-UHFFFAOYSA-N |
Nom IUPAC | disodium nonahydrate sulfanediide |
SMILES | O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[S--] |
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Identifiants chimiques
1313-84-4 | |
240.17 | |
ZGHLCBJZQLNUAZ-UHFFFAOYSA-N | |
O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[S--] |
H18Na2O9S | |
MFCD00149184 | |
disodium nonahydrate sulfanediide |
Spécification
Sodium sulfide nonahydrate | |
1313-84-4 | |
Morceaux cristallins | |
H18Na2O9S | |
MFCD00149184 | |
Solubility in water: 180g/L (25°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol, insoluble in ether | |
O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[S--] | |
240.17 | |
≥98% |
50.0°C | |
Incolore ou jaune | |
32.0 to 38% (Na2S) (Iodimetry) | |
Na2S·9H2O | |
15, 8810 | |
ZGHLCBJZQLNUAZ-UHFFFAOYSA-N | |
disodium nonahydrate sulfanediide | |
240.18 | |
Extra pur |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Peut être corrosif pour les métaux.
Nocif en cas d’ingestion.
Toxique par contact cutané.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Très toxique pour les organismes aquatiques.
Au contact d’un acide, dégage un gaz toxique.
Corrosif
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
Mention d’avertissement GHS : danger
- Sodium sulfide nonahydrate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- EUH031-Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.
- EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.