missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sodium Sulfide Hydrate, Honeywell™

Code produit. 15681440
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.

for gravimetric analysis

  • Nous sommes votre fournisseur de réactifs de laboratoire et de produits chimiques de haute qualité pour les laboratoires d’analyse et de chimie :
    Solvants – Utilisation spécifique ACS (HPLC), utilisation générale ACS, solvants pour l’histologie et qualité de réactif pour la synthèse chimique et d’autres applications industrielles.
    Produits inorganiques – Synthèse chimique et chimie inorganique, y compris les acides et bases essentiels, les sels, les métaux, les éléments et les réactifs pour les réactions chimiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 27610-45-3
Formule moléculaire Na2S
Poids moléculaire (g/mol) 78.04
Numéro MDL MFCD00149183
Clé InChI GRVFOGOEDUUMBP-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 45051681
SMILES [Na+].[Na+].[S--]

Spécification

Nom chimique ou matériau Sodium Sulfide Hydrate
Couleur Colorless
Quantité 1 kg
Numéro UN UN1849
Nom IUPAC disodium sulfanediide
Poids de la formule 78.04g/mol (anhydrous basis)
Pourcentage de pureté 59 to 65%
Conditionnement Flacon en verre
Aspect Flakes
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'