Learn More
Sulfate de sodium, + de 99 %, pour analyse, poudre, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
26.43€ - 223.11€
Identifiants chimiques
CAS 7757-82-6
Formule moléculaire Na2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 142.04
Numéro MDL MFCD00003504
Clé InChI PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sulfate de sodium, sulfate disodique, gâteau de sel, thénardite, sulfate de sodium anhydre, sulfate de sodium, anhydre, acide sulfurique, sel disodique, sulfate de sodium 2:1, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
CID PubChem 24436
ChEBI CHEBI : 32149
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10441261
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
218755000
500 g Flacon en plastique
26.43€
500g
10702934
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
218750025
2.5 kg Bouteille en plastique
80.20€
2.50kg
15149243
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
218750100
10 kg Récipient en plastique
223.11€
10kg
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
7757-82-6
142.04
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
24436
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Na2O4S
MFCD00003504
sulfate de sodium, sulfate disodique, gâteau de sel, thénardite, sulfate de sodium anhydre, sulfate de sodium, anhydre, acide sulfurique, sel disodique, sulfate de sodium 2:1, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
CHEBI : 32149
Spécification
> 1700.0°C
884.0°C
7757-82-6
5 à 8 (sol. 5 % à 20°C)
+ de 99 %
Na2SO4
01,1103
sulfate de sodium, sulfate disodique, gâteau de sel, thénardite, sulfate de sodium anhydre, sulfate de sodium, anhydre, acide sulfurique, sel disodique, sulfate de sodium 2:1, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
disodium sulfate
24436
142.04
Analytique
Informations sur la décomposition : > 890°C
sulfate de sodium
99 %, p.a.
Blanc
Poudre cristalline fine
Na2O4S
MFCD00003504
15, 8809
Solubilité dans l’eau : 185 g/L. Autres solubilités : soluble dans le glycérol et l’iodure d’hydrogène, insoluble dans l’alcool
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
142.04
CHEBI : 32149
≥99%
0.5 % max. (800°C)
2.68
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Présentation des cas d’urgence Peut provoquer des irritations oculaires, dermatologiques et des voies respiratoires. Les propriétés toxicologiques n’ont pas été entièrement étudiées. Hygroscopique.  NFPA Santé : 1 Inflammabilité : 1 Instabilité : 0
MENTION D’AVERTISSEMENT : MISE EN GARDE !
missing translation for 'einecsNumber' : 231-820-9
missing translation for 'rtecsNumber' : WE1650000
missing translation for 'tsca' : TSCA