Learn More
Sulfate de sodium, 99+ %, pour analyse, cristalline, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
35.60€ - 205.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7757-82-6 |
---|---|
Formule moléculaire | Na2O4S |
Poids moléculaire (g/mol) | 142.04 |
Numéro MDL | MFCD00003504 |
Clé InChI | PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1 |
CID PubChem | 24436 |
ChEBI | CHEBI:32149 |
Nom IUPAC | disodium ; sulfate |
SMILES | [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10206660
|
Thermo Scientific Acros
219260010 |
1 kg | Flacon en plastique |
35.60€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10022850
|
Thermo Scientific Acros
219260025 |
2.5 kg | Flacon en plastique |
73.00€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10404405
|
Thermo Scientific Acros
219260100 |
10 kg | Récipient en plastique |
205.00€
10kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7757-82-6 | |
142.04 | |
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L | |
24436 | |
disodium ; sulfate |
Na2O4S | |
MFCD00003504 | |
sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1 | |
CHEBI:32149 | |
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O |
Spécification
>1700.0°C | |
884.0°C | |
7757-82-6 | |
5 to 8 (5% soln. at 20°C) | |
99+% | |
Na2SO4 | |
01,1103 | |
sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1 | |
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L | |
disodium ; sulfate | |
24436 | |
142.04 | |
Analytique | |
2.68g/mL |
Sodium sulfate | |
Anhydrous | |
Blanc | |
Cristaux ou poudre cristalline | |
Na2O4S | |
MFCD00003504 | |
15, 8809 | |
Solubility in water: 185g/L. Other solubilities: soluble in glycerol and hydrogen iodide, insoluble in alcohol | |
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O | |
142.04 | |
CHEBI:32149 | |
≥99% | |
0.5% max. |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 231-820-9
RUO – Research Use Only