Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sulfate de sodium, 99 %, pour biochimie, anhydre
65.50€ - 222.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7757-82-6 |
---|---|
Formule moléculaire | Na2O4S |
Poids moléculaire (g/mol) | 142.04 |
Numéro MDL | MFCD00003504 |
Clé InChI | PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1 |
CID PubChem | 24436 |
ChEBI | CHEBI:32149 |
Nom IUPAC | disodium ; sulfate |
SMILES | [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12625127
|
Thermo Scientific Chemicals
447925000 |
500 g |
65.50€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
12652936
|
Thermo Scientific Chemicals
447920025 |
2.5 kg |
222.00€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7757-82-6 | |
142.04 | |
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L | |
24436 | |
disodium ; sulfate |
Na2O4S | |
MFCD00003504 | |
sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1 | |
CHEBI:32149 | |
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O |
Spécification
>1700.0°C | |
884.0°C | |
99% | |
Na2SO4 | |
15,8809 | |
(10% in water) Clear colorless | |
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O | |
142.04 | |
CHEBI:32149 | |
99% | |
Flacon en plastique |
Sodium sulfate | |
7757-82-6 | |
Na2O4S | |
MFCD00003504 | |
sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1 | |
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L | |
disodium ; sulfate | |
24436 | |
142.04 | |
Biochimie |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 231-820-9
RUO – Research Use Only