Learn More
Étalon de sodium pour ICP, 1000 μg/ml dans 2 % de HNO3, qualité Assurance, SPEX CertiPrep™
Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable
145.00€ - 161.00€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Sodium Standard |
---|---|
CAS | 7440-23-5, 7732-18-5, 7697-37-2 |
Conditionnement | Flacon en PEBD lixivié trois fois |
Concentration or Composition Notes | 68 éléments maximum peuvent être scannés avec les valeurs obtenues pour les normes ICP et ICP-MS. La valeur obtenue correspondant aux traces d’impuretés métalliques est consignée sur le certificat d’analyse. |
À utiliser avec (équipement) | AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques |
Includes: Certificat d’analyse Traceable NIST agréé ISO / CEI 17025 et Guide ISO / CEI 34, fiche de données de sécurité
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10192582
|
SPEX Certiprep
PLNA2-2Y |
125 ml | Flacon en PEBD lixivié trois fois |
145.00€
125mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10427132
|
SPEX Certiprep
PLNA2-2X |
500 mL | Flacon en PEBD lixivié trois fois |
161.00€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Analyte | Concentration |
---|---|
Na | 1000 μg/ml |
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Sodium Standard | |
Flacon en PEBD lixivié trois fois | |
AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques | |
MFCD00085307 | |
[Na] | |
22.99 | |
CHEBI:26708 | |
HNO3 2 % |
7440-23-5, 7732-18-5, 7697-37-2 | |
68 éléments maximum peuvent être scannés avec les valeurs obtenues pour les normes ICP et ICP-MS. La valeur obtenue correspondant aux traces d’impuretés métalliques est consignée sur le certificat d’analyse. | |
Na | |
KEAYESYHFKHZAL-UHFFFAOYSA-N | |
sodium | |
5360545 | |
Assurance |
Sécurité et traitement
Provoque des brûlures et des lésions oculaires graves
missing translation for 'dotInformation' : Dangereux
Recommended Storage : Ambiant
- 1000
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
- P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: nitric acid, Sodiumfrom Sodium carbonate
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire