Learn More
Silicate de sodium, technique, poudre, Fisher Chemical
Marque: Fisher Chemical S/6400/60
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Récipient à poudre en plastique de 1 kg
Spécification
72°C | |
Blanc | |
Solide | |
Na2O3Si | |
métasilicate de sodium, silicate de sodium, verre d’eau, polysilicate de sodium, sesquisilicate de sodium, verre en silicate de sodium, solution de silicate de sodium, verre d’eau de sodium, sodium silicate solution, sodium water glass | |
[O-][Si](=O)[O-].[Na+].[Na+] | |
122.062 | |
CHEBI : 60720 | |
Récipient de poudre en plastique |
6834-92-0 | |
12.6 | |
1 kg | |
3492 | |
NTHWMYGWWRZVTN-UHFFFAOYSA-N | |
disodium ; dioxido(oxo)silane | |
23266 | |
122.06 g/mol |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Sodium silicate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.