Learn More
Solution de silicate de sodium, qualité réactif, Honeywell™
Click to view available options
Quantité:
25 mL
1 L
3 L
Conditionnement:
Flacon poly
Poly bottle
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Sodium silicate solution |
Quantité | 3 L |
Formule linéaire | Na2O(SiO2)x · xH2O |
Numéro UN | UN3266 |
Conditionnement | Flacon poly |
Densité | 1.39g/mL at 25°C |