Learn More
Solution de silicate de sodium, qualité réactif, Honeywell™
Code produit. 15618370
Click to view available options
Quantité:
25 mL
1 L
3 L
Conditionnement:
Flacon poly
Identifiants chimiques
CAS 1344-09-8
Formule moléculaire H10Na2O8Si
Poids moléculaire (g/mol) 212.14
Numéro MDL MFCD00003492
Clé InChI ADPGKKZKGXANON-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sodium metasilicate, sodium silicate, waterglass, water glass, sodium siliconate, sodium polysilicate, sodium sesquisilicate, sodium silicate glass, sodium silicate solution, sodium water glass
CID PubChem 23266
ChEBI CHEBI:60720
Nom IUPAC disodium;dioxido(oxo)silane
SMILES O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][Si]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium silicate solution
Quantité 25 mL
Formule linéaire Na2O(SiO2)x · xH2O
Numéro UN UN3266
Conditionnement Flacon poly
Densité 1.39g/mL at 25°C