Learn More
Gel de silice-sodium, 35-40 % de métaux alcalins dans du gel de silice, phase I, Thermo Scientific™
Product Code. p-4782158
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
5g
This item is not returnable. View return policy
This item is not returnable. View return policy
Produit réductivement des anions et des dianions radiques, déchlore des halogénures d’alkyle et d’aryle et désulfurise des composés
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Sodium-silica gel
Forme physique Poudre
Quantité 5 g
Numéro MDL MFCD01941718
Numéro UN UN2813
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 35-40% alkali metal in silica gel
Conditionnement Flacon en verre
Sensibilité Moisture sensitive
Gravité spécifique 0.7
Densité 0.7