Learn More
Sélénite de sodium, 44-46 % Se, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
43.32€ - 359.79€
Identifiants chimiques
CAS | 10102-18-8 |
---|---|
Formule moléculaire | Na2O3Se |
Poids moléculaire (g/mol) | 172.94 |
Numéro MDL | MFCD00003489 |
Clé InChI | BVTBRVFYZUCAKH-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | sodium selenite, disodium selenite, natriumselenit, selenious acid, disodium salt, natriumselenit german, disodium selenium trioxide, unii-hiw548rq3w, selenious acid disodium salt, ccris 1260, hsdb 768 |
CID PubChem | 24934 |
ChEBI | CHEBI:48843 |
Nom IUPAC | Disodium ; sélénite |
SMILES | [O-][Se](=O)[O-].[Na+].[Na+] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10318340
|
Thermo Scientific
200730250 |
25 g | Flacon en verre |
43.32€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10701481
|
Thermo Scientific Acros
200731000 |
100 g | Flacon en verre |
107.54€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10794294
|
Thermo Scientific Acros
200735000 |
500 g | Flacon en verre |
359.79€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
10102-18-8 | |
172.94 | |
BVTBRVFYZUCAKH-UHFFFAOYSA-L | |
24934 | |
Disodium ; sélénite |
Na2O3Se | |
MFCD00003489 | |
sodium selenite, disodium selenite, natriumselenit, selenious acid, disodium salt, natriumselenit german, disodium selenium trioxide, unii-hiw548rq3w, selenious acid disodium salt, ccris 1260, hsdb 768 | |
CHEBI:48843 | |
[O-][Se](=O)[O-].[Na+].[Na+] |
Spécification
Sodium selenite | |
Anhydrous | |
Blanc à beige | |
Na2O3Se | |
MFCD00003489 | |
sodium selenite, disodium selenite, natriumselenit, selenious acid, disodium salt, natriumselenit german, disodium selenium trioxide, unii-hiw548rq3w, selenious acid disodium salt, ccris 1260, hsdb 768 | |
BVTBRVFYZUCAKH-UHFFFAOYSA-L | |
Disodium ; sélénite | |
24934 | |
172.94 | |
0.5% max. |
350°C | |
10102-18-8 | |
Poudre | |
Na2SeO3 | |
15, 8802 | |
Solubility in water: 950g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol | |
[O-][Se](=O)[O-].[Na+].[Na+] | |
172.94 | |
CHEBI:48843 | |
44 to 46% Se |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Peut provoquer une allergie cutanée.
Toxique par inhalation.
Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Mortel en cas d’ingestion.
Au contact d’un acide, dégage un gaz toxique.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION :Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
EN CAS D’INHALATION :Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Porter un équipement de protection des yeux/du visage.
Ne pas respirer
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 233-267-9
- Sodium selenite
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
- H300-Mortel en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H330-Mortel par inhalation.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- EUH031-Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.