Learn More
Séléniate de sodium, purum p.a., ≥ 98,0 % (T), Honeywell™
Purum p.a., ≥ 98,0% (T)
150.65€ - 675.03€
Identifiants chimiques
CAS | 13410-01-0 |
---|---|
Formule moléculaire | Na2O4Se |
Poids moléculaire (g/mol) | 188.95 |
Numéro MDL | MFCD00003490 |
Clé InChI | MHQOTKLEMKRJIR-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | sodium selenate, disodium selenate, natriumseleniat, selenic acid, disodium salt, caswell no. 791, natriumseleniat german, sel-tox sso2 and ss-20, unii-5dqp25600a, selenic acid h2seo4 , disodium salt, ccris 1259 |
CID PubChem | 25960 |
ChEBI | CHEBI:77775 |
Nom IUPAC | disodium selenate |
SMILES | [Na+].[Na+].[O-][Se]([O-])(=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15646870
|
Honeywell Research Chemicals
71948-100G |
100 g | |||||||
15656870
|
Honeywell Research Chemicals
71948-500G |
500 g |
675.03€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Produits avec certificat de garantie et/ou adaptés à l’application analytique indiquée.
Identifiants chimiques
13410-01-0 | |
188.95 | |
MHQOTKLEMKRJIR-UHFFFAOYSA-L | |
25960 | |
disodium selenate |
Na2O4Se | |
MFCD00003490 | |
sodium selenate, disodium selenate, natriumseleniat, selenic acid, disodium salt, caswell no. 791, natriumseleniat german, sel-tox sso2 and ss-20, unii-5dqp25600a, selenic acid h2seo4 , disodium salt, ccris 1259 | |
CHEBI:77775 | |
[Na+].[Na+].[O-][Se]([O-])(=O)=O |
Spécification
Sodium selenate | |
13410-01-0 | |
Na2O4Se | |
MFCD00003490 | |
sodium selenate, disodium selenate, natriumseleniat, selenic acid, disodium salt, caswell no. 791, natriumseleniat german, sel-tox sso2 and ss-20, unii-5dqp25600a, selenic acid h2seo4 , disodium salt, ccris 1259 | |
[Na+].[Na+].[O-][Se]([O-])(=O)=O | |
188.95 | |
CHEBI:77775 | |
≥98% | |
Flacon poly |
Purum p.a., ≥98.0% (T) | |
≤100.0000% | |
Na2SeO4 | |
UN2630 | |
MHQOTKLEMKRJIR-UHFFFAOYSA-L | |
disodium selenate | |
25960 | |
188.94 | |
purum p.a. | |
3.213 g/cm3 |
Sécurité et traitement
P261-P273-P301 + P310-P311-P501
missing translation for 'shelfLife' : 1620 days from date of manufacture
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group:3: I; Proper Shipping Name: Selenates
missing translation for 'einecsNumber' : 236-501-8
missing translation for 'rtecsNumber' : 236-501-8
Recommended Storage : Temp. ambiante